Learn More
Invitrogen™ SafeStain SimplyBlue™
Description
Includes
Le SimplyBlue™ SafeStain est fourni sous forme de réactif de coloration prêt à l’emploi 1X.
SimplyBlue SafeStain est un colorant Coomassie G-250 simple d’utilisation, rapide, sensible et sans danger pour la visualisation des bandes de protéines sur les gels de polyacrylamide et sur les membranes sèches en PVDF. Cette coloration SimplyBlue SafeStain est absolument sans danger et ne nécessite ni décolorations ni fixateurs de type méthanol ou acide acétique. Les risques d’exposition dangereuse et d’odeurs désagréables sont éliminés, créant ainsi un environnement de laboratoire plus sain.
Caractéristiques :
• Protocole facile à exécuter qui peut être complété en moins de trois heures. Pour une vitesse supplémentaire, une procédure à micro-ondes simple peut être réalisée en 12 minutes
• Décoloration non requise, mais peut être effectuée avec de l’eau déionisée pour atteindre une sensibilité maximale, en particulier lors des analyses en aval telles que la spectrométrie de masse, ou lorsqu’un fond transparent est nécessaire
• Sensibilité : détectez jusqu’à 7 ng de protéine
• Rapidité : détectez 1 µg de protéine en cinq minutes après la coloration
• Pratique : gagner un temps précieux en passant la préparation de réactif avec cette formulation prête à l’emploi
• Non dangereux : économisez de l’argent et diminuez les difficultés associés à l’expédition et élimination dangereuses des déchets dangereux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le SimplyBlue™ SafeStain est fourni sous forme de réactif de coloration prêt à l’emploi 1X. Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. Aucun frais HazMat n’est associé à ce produit. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Couleur | Blue |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coomassie |
| Quantité | 1 l |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | SimplyBlue |
| Type de produit | Coloration fiable des protéines |
Sécurité et traitement
- SimplyBlue SafeStain
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid, monohydrate, ethanol