Learn More
Invitrogen™ SafeStain SimplyBlue™
Code produit 10533053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
3,5 l
Conditionnement:
1L
3.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Pakningsstørrelse
10533053 3,5 l 3.50L
10432072 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10533053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC6065
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Le SimplyBlue™ SafeStain est fourni sous forme de réactif de coloration prêt à l’emploi 1X.
SimplyBlue SafeStain est un colorant Coomassie G-250 simple d’utilisation, rapide, sensible et sans danger pour la visualisation des bandes de protéines sur les gels de polyacrylamide et sur les membranes sèches en PVDF.
SimplyBlue SafeStain est un colorant Coomassie G-250 simple d’utilisation, rapide, sensible et sans danger pour la visualisation des bandes de protéines sur les gels de polyacrylamide et sur les membranes sèches en PVDF. Cette coloration SimplyBlue SafeStain est absolument sans danger et ne nécessite ni décolorations ni fixateurs de type méthanol ou acide acétique. Les risques d’exposition dangereuse et d’odeurs désagréables sont éliminés, créant ainsi un environnement de laboratoire plus sain.
Coloration Coomassie G-250 pour visualiser les bandes protéiques sur les gels de polyacrylamide et sur les membranes en PVDF sèches. Cette coloration SimplyBlue SafeStain est absolument sans danger et ne nécessite ni décolorations ni fixateurs de type méthanol ou acide acétique. Les risques d’exposition dangereuse et d’odeurs désagréables sont éliminés, créant ainsi un environnement de laboratoire plus sain.
Caractéristiques :
• Protocole facile à exécuter qui peut être complété en moins de trois heures. Pour une vitesse supplémentaire, une procédure à micro-ondes simple peut être réalisée en 12 minutes
• Décoloration non requise, mais peut être effectuée avec de l’eau déionisée pour atteindre une sensibilité maximale, en particulier lors des analyses en aval telles que la spectrométrie de masse, ou lorsqu’un fond transparent est nécessaire
• Sensibilité : détectez jusqu’à 7 ng de protéine
• Rapidité : détectez 1 µg de protéine en cinq minutes après la coloration
• Pratique : gagner un temps précieux en passant la préparation de réactif avec cette formulation prête à l’emploi
• Non dangereux : économisez de l’argent et diminuez les difficultés associés à l’expédition et élimination dangereuses des déchets dangereux
Ordreinfo
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Contenu et stockage Le SimplyBlue™ SafeStain est fourni sous forme de réactif de coloration prêt à l’emploi 1X. Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. Aucun frais HazMat n’est associé à ce produit.
Emplacement de détection Détection sur gel
Couleur Blue
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Coomassie
Quantité 3,5 l
Molécule cible Protéine
Gamme de produits SimplyBlue
Type de produit Coloration fiable des protéines
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.