Learn More
Invitrogen™ StainEase™ Staining Trays
Code produit 10093712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10093712 2/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10093712 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NI2400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Le Plateau de coloration de gel StainEase™ est livré avec deux récipients en polycarbonate transparent, deux tamis en polycarbonate blanc, deux couvercles en polycarbonate transparent avec poignées et étiquettes étanches.
Les colorations et les solutions peuvent être modifiées sans avoir à manipuler le gel.
Le plateau de coloration du gel StainEase est un moyen pratique de colorer uniformément des mini-gels et d’empêcher les gels de se casser. Le plateau de coloration comprend un insert perforé pour tamis qui maintient le gel et qui évacue la coloration, un couvercle et un récipient externe. S’adapte facilement à quatre mini-gels.
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : Le Plateau de coloration de gel StainEase™ est livré avec deux récipients en polycarbonate transparent, deux tamis en polycarbonate blanc, deux couvercles en polycarbonate transparent avec poignées et étiquettes étanches.
Quantité 2/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits StainEase
Type de produit Plateau de coloration