Learn More
Invitrogen™ Protéase SUMO
Description
Includes
La protéase SUMO est fournie avec du sel élevé 10X et des tampons de dilution sans sel 10X.
La protéase SUMO, également connue sous le nom d’Ulp, est très spécifique pour la fusion de la protéine SUMO, reconnaissant la structure tertiaire de SUMO plutôt qu’une séquence d’acides aminés.
- Clivage très actif
- Aucune protéolyse non spécifique (clivage hautement spécifique)
- Activité de 2°C à 37°
- Séquence de six histidines pour faciliter son élimination de l’échantillon de protéine digérée
Application :suppression des marqueurs de fusion des protéines recombinantes
Définition de l’unité : Une unité de protéase SUMO est définie comme la quantité d’enzyme nécessaire pour cliver 85 % de 2 μg de protéine de substrat à 30°C en une heure
Contrôle de la qualité : La protéase Sumo a une pureté à bande unique supérieure à 85 % sans contamination par protéase non spécifique et est testée fonctionnellement pour vérifier l’absence d’activité de protéase non spécifique
Purification de protéines marquées à la GST, purification de protéines marquées à l’histidine, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Espèces hôtes | S. cerevisiae |
| Contenu et stockage | La protéase SUMO est fournie avec du sel élevé 10X et des tampons de dilution sans sel 10X.Conserver à -80°C.Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 250 unités |
Sécurité et traitement
- SUMO Protease
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonidet P-40