Learn More
Invitrogen™ Coloration de transfert de protéines SYPRO™ Ruby
Code produit 11590656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590656 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590656 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S11791
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Compatible avec l’immunocoloration (transfert Western), le microséquençage et la spectrométrie de masse
SYPRO™ Ruby protein blot stain is a highly sensitive, ready-to-use fluorescent stain for proteins on nitrocellulose or PVDF membranes. Stained proteins can be viewed with a standard UV transilluminator or with a laser scanner.
Protein Gel Electrophoresis, Protein Gel Staining and Imaging, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
La coloration de transfert de protéines SPYRO™ Ruby est une coloration fluorescente très sensible et prête à l’emploi pour les protéines des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF. Les protéines colorées peuvent être visualisées avec un transilluminateur UV standard ou avec un scanner laser.
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Emplacement de détection Détection sur transfert
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant SYPRO Ruby
Quantité 200 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine
Gamme de produits SYPRO
Type de produit Coloration de transfert des protéines