Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 4–20%
Description
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Novex™ TBE Gels 4–20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–300 bp.
- Les fragments d’ADN sont clairement résolus dans des bandes nettes et serrées
- Conçu pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock™
- Fabriqué avec une base de Tris de haute pureté, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED et de l’APS
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels Conserver à 4°C. |
| Description | Novex TBE Gels, 4 to 20%, 12-well |
| Pourcentage de gel | 4 à 20% |
| Type de gel | TBE |
| Plage de séparation | 25 to 300 bp |
| Puits | 12 puits |
| Quantité | 10 gels/boîte |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Type de produit | Gel d’TBE |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-Cell |