Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 4–20%
Code produit 12065725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
12065725 15 puits 10 pièces
12045725 10 puits 10 pièces
12055725 12 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12065725 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC62255BOX
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Novex™ TBE Gels 4–20% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Novex™ TBE Gels 4–20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–300 bp.
  • Les fragments d’ADN sont clairement résolus dans des bandes nettes et serrées
  • Conçu pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock
  • Fabriqué avec une base de Tris de haute pureté, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED et de l’APS
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels
Conserver à 4°C.
Description Novex TBE Gels, 4 to 20%, 15-well
Pourcentage de gel 4 à 20%
Type de gel TBE
Plage de séparation 25 to 300 bp
Puits 15 puits
Quantité 10 gels/boîte
Type d’échantillon Double-stranded DNA (dsDNA)
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit Gel d’TBE
À utiliser avec (équipement) XCell SureLock Mini-Cell