Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration TBE (5X) Novex™
Description
Les gels TBE Novex™ apportent le plus haut degré de résolution possible pour l’analyse de digestion par des enzymes de restriction et les produits de PCR. Des fragments d’ADN allant de 10 à 3 000 paires de bases sont clairement résolus dans des bandes nettes et serrées.
- Préparé avec 0,5X TBE comme tampon de gel
- Suffisant pour une bonne séparation électrophorétique, mais assez faible pour favoriser les interactions ADN-protéines.
- Les gels TBE et de retard pour ADN Novex sont conçus pour fonctionner sur la minicellule XCell SureLock™
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de migration |
| Concentration | 5 X |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Compatibilité du gel | Gels de polyacrylamide, gels d’agarose |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
| Gamme de produits | Novex |
| Type de produit | Tampon de migration TBE |
| Quantité | 1 L |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |