Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Code produit 12040126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
15 puits
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
12040126 10 puits 10 pièces
12060126 15 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12040126 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6885BOX
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels. Les gels TBE-urée Novex ont une durée de conservation comprise entre 4 et 8 semaines selon le type de gel.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 15% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 10–40 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
  • Ces gels sont optimisés pour l’analyse et la purification de produits allant de 20 à -800 bases, ce qui en fait un excellent choix pour l’analyse et la purification d’oligos de synthèse, les dosages de protection de la RNAse (RPA), les études de transcription in vitro et les analyses de transferts Northern
  • Conçus pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock™
  • Fabriqués avec des réactifs de haute pureté, notamment une base Tris, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED, de l’APS et de l’urée 7M.
  • Un contrôle qualité strict garantit que les gels et les tampons sont exempts de DNAse et de RNAse.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels
• Les gels TBE-Urea Novex™ ont une durée de conservation de 4 à 8 semaines selon le type de gel
Conserver à 4°C.
Description Novex TBE-Urea Gels, 15%, 10-well
Pourcentage de gel 15%
Type de gel TBE-urée
Plage de séparation De 20 à 800 pb
Puits 10 puits
Quantité 10 gels/boîte
Type d’échantillon Single-stranded DNA Oligos/RNA
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit Gel d’TBE
À utiliser avec (équipement) XCell SureLock Mini-Cell