Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 6%
Code produit 12070116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
12070116 10 puits 10 pièces
12080116 12 puits 10 pièces
12090116 15 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12070116 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6865BOX
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels. Les gels TBE-urée Novex ont une durée de conservation comprise entre 4 et 8 semaines selon le type de gel.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 6% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 25–110 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
  • Ces gels sont optimisés pour l’analyse et la purification de produits allant de 20 à 800 bases, ce qui en fait un excellent choix pour l’analyse et la purification d’oligos de synthèse, les dosages de protection de la RNase (RPA), les études de transcription in vitro et les analyses de transferts Northern
  • Conçus pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock
  • Fabriqués avec des réactifs de haute pureté, notamment une base Tris, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED, de l’APS et de l’urée 7M.
  • Un contrôle qualité strict garantit que les gels et les tampons sont exempts de DNAse et de RNAse.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels
• Les gels TBE-Urea Novex™ ont une durée de conservation de 4 à 8 semaines selon le type de gel
Conserver à 4°C.
Description Novex TBE-Urea Gels, 6%, 10-well
Pourcentage de gel 6%
Type de gel TBE-urée
Plage de séparation De 20 à 800 pb
Puits 10 puits
Quantité 10 gels/boîte
Type d’échantillon Single-stranded DNA Oligos/RNA
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit Gel d’TBE
À utiliser avec (équipement) XCell SureLock Mini-Cell
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6% TBE-Urea Gels 1.0 mm, 10 Well
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: urea