Learn More
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Code produit 10141153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10141153 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141153 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur FNN0071
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Tampon de lyse pour l’extraction totale de protéines à partir d’échantillons de tissus
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Cell Lysis, Immunoassays, Protein Sample Preparation and Protein Purification, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Créez votre propre immunodosage, analyse cellulaire, lyse cellulaire, immunodosage, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Type de produit Réactif d’extraction tissulaire
À utiliser avec (application) Dosage Luminex, transfert Western, préparation des échantillons pour ELISA
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique