Learn More
Invitrogen™ Solution de chromogène TMB (pour ELISA)
Code produit 10445723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10445723 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10445723 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 002023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    271.65€ / 500mL
    Économisez 19.35€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut être utilisé comme substrat pour la peroxydase de raifort (HRP) dans les essais ELISA
Utilisez la solution de chromogène TMB (3,3’, 5,5 ;-tétraméthylbenzidine) fournie. Aucune dilution ou préparation ultérieure n’est requise. En présence de la peroxydase (HRP, POD), la solution TMB est convertie en une couleur bleue qui peut être lue à OD650 nm.
Créez votre propre immunodosage, analyse cellulaire, immunodosages
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker entre 2°C et 8°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Solution TMB
Substrat TMB
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Substrat HRP (péroxydase de raifort)
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Glace