Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain de TNF alpha
Code produit p-4922264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
192 tests
5 pièces
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10737663 96 dosages 96 tests
10008932 2 x 96 tests 192 tests
10632644 5 x 96 tests 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10737663 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHC3011
Includes
Human TNF-α Antibody Coated 96-Well Plate
Human TNF-α Standard
Standard Diluent Buffer
Human TNF-α Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
etailed protocol with validation tests
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale alpha humain (Hu TNFα) quantifie la TNFα humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’TNFα humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TNFα humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01375
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage 1,7 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Cytokines & Receptors
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Détection colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène APC1 protein; Cachectin; C-domain 1; C-domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellular domain 1; Intracellular domain 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFα; TNLG1F; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor alpha (cachetin); tumor necrosis factor alpha precursor; tumor necrosis factor ligand 1F; tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; Tumor necrosis factor, membrane form; Tumor necrosis factor, soluble form; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrosis factor-alpha precursor; tumor-necrosis factor; tumour necrosis factorAPC1 protein; Cachectin; C-domain 1; C-domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellular domain 1; Intracellular domain 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alpha; TNF superfamily; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFα; TNLG1F; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor alpha (cachetin); tumor necrosis factor alpha precursor; tumor necrosis factor ligand 1F; tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; Tumor necrosis factor, membrane form; Tumor necrosis factor, soluble form; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrosis factor-alpha precursor; tumor-necrosis factor; tumour necrosis factor; DIF-alpha; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF
Identification génétique (Entrez) 7124
Symbole de gène(s) DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 7,5%
Coefficient de variation intra-dosage 4,4%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine-HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique TNF-α
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h