Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 16%
Code produit 15824992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
15824992 12 puits 1 kit
16586864 10 puits 1 pièce
17124809 15 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15824992 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6695B
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Includes
  • Mini-cuve à gel
  • Mini-gels Novex Tricine (2 boîtes, 20 gels)
  • Tampon de migration Novex Tricine SDS (10x)
  • Tampon d’échantillon Novex Tricine SDS (2X)
  • Agent réducteur d’échantillons NuPAGE (10X)
  • Échelle de protéines à plage basse et à spectre multicolore
Le Welcome Pack Tricine Novex fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel.
Les packs de bienvenue Tricine Novex fournissent tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Le Welcome Pack Tricine Novex contient :
• Mini cuve à gel (A25977)
• Mini gels Tricine Novex (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge Tricine SDS Novex, 10X (LC1675)
• Tampon d’échantillons Tricine SDS Novex, 2X (LC1676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines à plage basse et multicolore Spectra (26628)
À propos de la mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Tricine Novex
Les gels Tricine Novex permettent d’obtenir une excellente séparation des peptides et des protéines à poids moléculaire faible. Le système Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow spécifiquement pour les peptides et les protéines à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et un déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petites tailles.
Transfert
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 16%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tricine
Plage de séparation 2,5 à 200 kDa
Puits 12 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Novex
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank