Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ Tricine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 10-20%
Code produit 17797513 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
17797513 15 puits 1 pièce
17777513 10 puits 1 pièce
17787513 12 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17797513 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EC6625F
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
The Novex Tricine Welcome Pack provides all of the necessary Novex Tricine gels, buffers, and reagents you will need to begin using the XCell SureLock Mini-Cell.
Le Welcome Pack Tricine Novex fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
Le Welcome Pack Tricine Novex contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels Mini Novex Tricine (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge SDS Novex Tricine, 10X (LC1675)
• Tampon d’échantillon SDS Novex Tricine, 2X (LC1676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines à plage basse et multicolore Spectra Multicolor (26628)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell 
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Tricine Novex
Les gels Tricine Novex permettent d’obtenir une excellente séparation des peptides et des protéines à poids moléculaire faible. Le système Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow spécifiquement pour les peptides et les protéines à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et un déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petites tailles.
Transfert
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert(B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 10 à 20%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tricine
Plage de séparation 2,5 à 200 kDa
Puits 15 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Novex
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock