Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Buffer Kit
Code produit 10482102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10482102 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482102 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2677
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse constants et de grande qualité.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tampons
Contenu et stockage • Tampon d’échantillon SDS tris-glycine 10X de 500 ml 20 ml
• Tampon d’échantillon SDS tris-glycine 2X de 20 ml
Tous les tampons Novex™ ont une durée de conservation de 6 mois. Conserver entre +4°C et 25°C, selon la formulation.
Type de gel Gel SDS PAGE
Gel Compatibility Gel Novex™ Tris-Glycine
Gamme de produits Novex
Quantité 1 kit