Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert Tris-Glycine (25X)
Code produit 11589066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11589066 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11589066 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC3675
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Le tampon de transfert tris-glycine (25X) est optimisé pour les applications de transfert Western avec les gels tris-glycine. Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse de grande qualité de façon régulière.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de transfert
Concentration 25X
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type de gel Gel Tris-Glycine
Conditions d’expédition Température ambiante
Gel Compatibility Gel Novex™ Tris-Glycine
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF, nylon
Gamme de produits Novex
Quantité 500 ml