Learn More
Invitrogen™ Tropifluor™ PVDF Membrane, 0.45 μm pore size, 15 cm X 15 cm
Description
Offre une capacité de fixation et de rétention élevée qui caractérise les membranes en PVDF (polyfluorure de vinylidène) et une résistance mécanique élevée qui permet une manipulation pratique et résiste à une ré-analyse multiple. Un faible fond et des performances signal/bruit supérieures obtenues avec cette membrane permettent de détecter les niveaux de protéines dans les applications d’immunoempreintes. Produit de faibles niveaux de fond grâce à l’utilisation de substrats chimiluminescents Tropix et de conjugués d’anticorps secondaires, permettant une détection ultrasensible. Recommandé pour les applications d’immunoempreintes où la sensibilité est importante.
- Taille des pores de 0,45 micron
- Capacité de liaison : 125 μg de protéines / cm2
- Taille : 15 x 15 cm
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Garantie
Garantie 12 mois à compter de la date dʼachat.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Largeur (métrique) | 15 cm |
| Quantité | 5 feuilles |
| Format | Feuille |
| Matériau | Membrane en PVDF |
| Porosité | 0,45 μm |
| Contenu et stockage | Les membranes peuvent être stockées à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Dimensions (LxW) | 15 cm x 15 cm |
| Gamme de produits | Tropifluor |