Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 10-well
Product Code. 15531242
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 gels
Unit Size:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15531242 20 gels 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15531242 Supplier Invitrogen™ Supplier No. XV04200PK20
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
20 gels prémoulés
Plage de séparation : 20 à 200 kd ; Type de séparation : Dénaturation, native ; À utiliser avec : XCell SureLock Mini
Caractéristiques des gels Novex Value :
  • Excellent rapport qualité-prix et performances
  • Conditions de migration rapide : séparez rapidement vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
  • Durée de conservation améliorée : stockez les gels pendant au moins 12 mois à 4°C
  • Possibilité d’utilisation pour des essais impliquant des protéines natives et dénaturantes
Warranty
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Durée de conservation : jusqu’à 12 mois selon le type de gel.
Description Mini-gels Novex™ Value™ Tris-Glycine 4 à 20 %, 20 gels, 0,039 po d’épaisseur, gel de 8 x 8 cm, gel, pour électrophorèse sur gel de protéines, durée de conservation de 12 mois, stockage entre 2 et 8°C
Pourcentage de gel 4 à 20%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine
Applications recommandées Dénaturation, natif
Volume de chargement des échantillons jusqu’à 25 µl
Séparation de Protéine
Plage de séparation 20 à 200 kDa
Type de séparation Dénaturation, natif
Puits 10 puits
Formule Gel
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel de protéines
Matériau Tris-Glycine
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 20 gels
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Conditions de stockage Stocker à 4°C. La durée de conservation est de 12 mois.
Épaisseur 1,0 mm
Épaisseur (impériale) 0,039 po
Épaisseur (métrique) 1,0 mm
Modèle de puits Puits 1D
Longueur (métrique) 8 cm
Longueur (métrique) globale 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) du gel 8 cm
Gamme de produits Valeur Novex
Type de produit Page de gradient
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank