Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA VEGF pour humain Novex™
Code produit p-4922267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10150723 96 dosages 96 tests
10436293 2 x 96 tests 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10150723 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHG0111
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA du facteur de croissance endothélial vasculaire humain (VEGF humain) quantifie le VEGF humain dans le sérum, le plasma la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement le VEGF humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le VEGF humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
VEGF (vascular endothelial growth factor) which is a 45 kDa homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. VEGF has a variety of effects on vascular endothelium, including the ability to promote endothelial cell viability, mitogenesis, chemotaxis, and vascular permeability. The VEGF family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis, and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells. VEGF and its high-affinity binding receptors, the tyrosine kinases FLK1 and FLT1, are thought to be important for the development of embryonic vasculature. Studies have shown that an alternately spliced form of FLT1 produces a soluble protein, termed sFLT1, which binds vascular endothelial growth factor with high affinity, playing an inhibitory role in angiogenesis. Elevated levels of VEGF is linked to POEMS syndrome (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal gammopathy, Skin changes) also known as Crow-Fukase syndrome which affects multiple organs in the body.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P15692
Plage de dosage 23,4-1500 pg/ml
Sensibilité du dosage <5 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Growth Factors & Receptors
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Détection colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène angiogenic factor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; human VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovine vascular endothelial growth factor; RP1-261G23.1; unnamed protein product; VAS; vascular endothelial growth factor; vascular endothelial growth factor (VEGF) precursor; vascular endothelial growth factor 121 isoform; vascular endothelial growth factor 164; vascular endothelial growth factor 165b; vascular endothelial growth factor 182; vascular endothelial growth factor 182 isoform; vascular endothelial growth factor 188; vascular endothelial growth factor 188 isoform; vascular endothelial growth factor 189; vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; vascular endothelial growth factor Aa; Vascular endothelial growth factor A-A; vascular endothelial growth factor isoform 165; vascular permeability factor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; vegfa; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06angiogenic factor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; human VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovine vascular endothelial growth factor; RP1-261G23.1; unnamed protein product; VAS; vascular endothelial growth factor; vascular endothelial growth factor (VEGF) precursor; vascular endothelial growth factor 121 isoform; vascular endothelial growth factor 164; vascular endothelial growth factor 165b; vascular endothelial growth factor 182; vascular endothelial growth factor 182 isoform; vascular endothelial growth factor 188; vascular endothelial growth factor 188 isoform; vascular endothelial growth factor 189; vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; vascular endothelial growth factor Aa; Vascular endothelial growth factor A-A; vascular endothelial growth factor isoform 165; vascular permeability factor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; vegfa; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06; MVCD1; VEGF; VPF
Identification génétique (Entrez) 7422
Symbole de gène(s) MVCD1,VEGF,VPF
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 8,1%
Coefficient de variation intra-dosage 4,7%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Analyse VEGF
Alias de protéines VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h