Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 16%, 1.0 mm, WedgeWell™ format
Code produit 15496804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
15496804 10 puits 10 pièces
15406814 12 puits 10 pièces
15416814 15 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496804 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur XP00160BOX
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les mini-gels Tris-Glycine Invitrogen Novex, format WedgeWell, sont des gels de polyacrylamide permettant une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues avec une capacité de charge doublée.
Les mini-gels Tris-Glycine Invitrogen Novex, format WedgeWell, sont des gels de polyacrylamide permettant une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues avec une capacité de charge doublée. Les mini-gels Tris-glycine Novex se basent sur l’électrophorèse des protéines classiques selon Laemmli, ce qui permet l’utilisation d’échantillons de Laemmli et de tampons de charge.
Les caractéristiques des gels Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont les suivantes :
• Durée de conservation améliorée : stockage des gels jusqu’à 16 semaines à 4°C
• Diversité : utilisation pour des dosages de protéines dénaturantes et natives
• Puits en biseau : chargez facilement jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon
• Conditions de migration rapide : séparez rapidement vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
Choisissez le format de gel adapté à vos expériences
Les gels Novex WedgeWell Tris-Glycine sont disponibles en une variété de concentrations fixes de 6 % à 18 %, et de gradients dans des plages de 4 à 12 %, 4 à 20 %, 8 à 16 % et 10 à 20 %. Vous pouvez choisir parmi nos nombreux formats de puits : 10, 12 et 15 puits, et différents formats d’emballage.
Migrez vos protéines dans une forme native ou dénaturée
Les gels Novex Tris-Glycine, avec format de puits en biseau, ne contiennent pas de SDS et peuvent être utilisés pour migrer vos protéines dans une forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex (LC2676) et d’un tampon de charge Tris-glycine SDS Novex (LC26755). Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon natif Tris-glycine Novex (LC2673) et d’un tampon de charge natif Tris-glycine Novex (LC2672).
Pratique à utiliser
Les gels Tris-glycine Novex, format WedgeWell, ont des puits en forme de biseau innovants qui permettent de déposer jusqu’à deux fois plus de volume de charge d’échantillon que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en biseau ont également des ouvertures plus larges, ce qui facilite le chargement des échantillons.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons l’utilisation du tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) en procédant à un transfert humide traditionnel à l’aide du mini module de transfert Invitrogen (B1000). Les transferts peuvent également être réalisés avec un transfert semi-sec rapide à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec à l’aide du dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 16 %
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine Plus
Applications recommandées Dénaturation, natif
Volume de chargement des échantillons Jusqu’à 60 µl
Plage de séparation 6 à 200 kDa
Type de séparation Dénaturation, natif
Puits 10 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Glace humide
Conditions de stockage À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Novex, WedgeWell
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock