Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 20%
Code produit 17773734 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
17773734 15 puits 1 pièce
17753734 10 puits 1 pièce
17763734 12 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17773734 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur XP0420F
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Le Welcome Pack Novex Tris-glycine contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-glycine Novex nécessaires pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell.
Le Welcome Pack Novex Tris-glycine contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-glycine Novex nécessaires pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
Contenu du Welcome Pack Novex Tris-Glycine :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels Mini Novex Tris-Glycine, format WedgeWell (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge SDS Novex Tris-Glycine, 10X (LC2675)
• Tampon d’échantillon SDS Novex Tris-Glycine (LC2676) 2X
• Agent de réduction d’échantillon NuPAGE, 10X(NP0004)
• Échelle de protéines pré-colorée PageRuler Plus, 10 à 250 kDa(26619)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell 
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel de mini-protéine compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Novex Tris-Glycine, format WedgeWell
Les mini-gels Novex Tris-Glycine sont des gels de polyacrylamide à utiliser lors d’électrophorèses traditionnelles des protéines selon Laemmli, qui permettent d’utiliser des échantillons et des tampons de migration Laemmli. Ils permettent de réaliser des performances constantes et de procéder à la séparation d’une vaste plage de protéines en bandes bien définies. Les gels Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont dotés de puits en biseau innovants qui permettent de déposer jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en biseau disposent également d’ouvertures plus larges, ce qui facilite le chargement des échantillons.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de charge natif Tris-glycine Novex (LC2672) ou le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) pour réaliser un transfert humide traditionnel avec le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 4 à 20%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine
Plage de séparation 20 à 200 kDa
Puits 15 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Novex, WedgeWell
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock