Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit, anti-goat
Description
Includes
Solutions de blocage, diluant d’anticorps primaire, solution d’anticorps secondaire prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), substrat chimiluminescent prêt à l’emploi, solutions de lavage, plateaux d’incubation, papiers filtrants pré-coupés, feuille de polyester même pour le développement du substrat sur la membrane. Chaque kit contient du réactif complet pour 20 transferts.
La détection est réalisée avec un substrat chimiluminescent CDP-Star™ prêt à l’emploi pour la phosphatase alcaline. Les bandes de protéines peuvent être capturées soit par film radiographique, soit par système d’imagerie compatible CDP-Star™.
Le kit de chimiluminescence WesternBreeze™ propose :
- Haute spécificité, fond propre
- Ultra sensibilité : niveaux de femtogramme détectables
- Signaux de longue durée : jusqu’à 5 jours
- Résultats en moins de 3 heures
- Image photographique permanente
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de transfert Western |
| Contenu et stockage | Les kits de chimiluminescence WesternBreeze™ comprennent : solutions de blocage, diluant d’anticorps primaire, solution d’anticorps secondaire prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), substrat chimiluminescent prêt à l’emploi, solutions de lavage, plateaux d’incubation, papiers filtrants pré-coupés, feuille de polyester même pour le développement du substrat sur la membrane. Chaque kit contient du réactif complet pour 20 transferts. Stockez les kits à +4°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Réactivité | Chèvre |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Type de substrat | Substrat d’AP (phosphatase alcaline) |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | WesternBreeze |
| Réactivité croisée | Chèvre |
| Quantité | 1 kit |