Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-rabbit
Description
Includes
Solutions de blocage, diluant d’anticorps primaire, solution d’anticorps secondaire prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), substrat chromogène prêt à l’emploi, solutions de lavage et plateaux d’incubation. Chaque kit contient les réactifs complets pour 20 mini-transferts.
La détection est réalisée avec un substrat BCIP / NBT prêt à l’emploi pour la phosphatase alcaline. Les précipités pourpres sans décoloration se développent au niveau des bandes de protéines de la membrane.
WesternBreeze™ offre des produits chromogènes :
- Fond transparent
- Sensibilité élevée : faibles niveaux de picogramme détectables
- Haute spécificité
Un protocole simple : aucune optimisation n’est nécessaire
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de transfert Western |
| Contenu et stockage | Les kits chromogènes WesternBreeze™ comprennent : solutions de blocage, diluant d’anticorps primaire, solution d’anticorps secondaire prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), substrat chromogène prêt à l’emploi, solutions de lavage et plateaux d’incubation. Chaque kit contient les réactifs complets pour 20 mini-transferts. Stockez les kits à +4°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Réactivité | Lapin |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Type de substrat | Substrat d’AP (phosphatase alcaline) |
| Méthode de détection | Chromogène |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | WesternBreeze |
| Réactivité croisée | Lapin |
| Quantité | 1 kit |
Sécurité et traitement
- WesternBreeze Chromogenic Kit, anti-rabbit
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid