Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Wash Solution (16X)
Description
Includes
2 x 100 ml de lavage pour anticorps (16X)
Minimise le bruit de fond et la liaison non spécifique sur les membranes de nitrocellulose (NC) et de difluorure de polyvinylidène (PVDF). Réactifs suffisants pour 20 mini-transferts.
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution de lavage |
| Tampon | Tampons de transfert |
| Contenu et stockage | 2 x 100 ml de lavage d’anticorps (16X) Conserver à +4°C. |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | WesternBreeze |
| Quantité | 2 x 100 ml |