Learn More
Invitrogen™ XCell II™ Blot Module
Description
Includes
Noyau d’anode, noyau de cathode, tampons d’éponge (8 / boîte) et manuel d’instructions.
S’adapte parfaitement aux minicellules XCell SureLock™ et XCell II™ à la place de l’ensemble gel / tampon. Il exige moins de 200 ml de tampon de transfert pour les transferts Western, Southern et Northern. Le titane platiné solide et les électrodes en acier inoxydable permettent de créer un champ électrique uniforme sans pinces ni supports de gels articulés. La taille maximale du transfert est 9 x 9 cm.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Type de produit | Module de transfert |
| Capacité | Jusqu’à 2 mini gels |
| Contenu et stockage | Le module de transfert XCell II™ comprend une anode centrale, une cathode centrale, des tampons éponge (8/boîte) et un manuel d’instructions. |
| À utiliser avec (équipement) | Mini XCell SureLock™ |
| Dimensions de gel | Mini (8 x 8 cm) |
| Mode de transfert | Humide |
| Dimensions de fonctionnement | Vertical |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gel Compatibility | Gel Bolt™ Bis-Tris Plus, gel NuPAGE™, gel Novex™ Mini |
| Gamme de produits | XCell II |
| Show More |