Learn More
Invitrogen™ Réservoir de tampon pour module de transfert XCell SureLock™ et XCell II™
Code produit 10369272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10369272 1 Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10369272 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EI0012
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
XCell SureLock et module de transfert XCell II
Applications :
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Mini XCell SureLock™
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits XCell II, XCell SureLock
Type Réservoir tampon
Quantité 1 Each