Learn More
Invitrogen™ L-Buffer Chamber for XCell SureLock™ and XCell II™ Mini-Cells
Codice prodotto. 10184962
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 Each
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
10184962 1 Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10184962 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore EI0013
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Minicellules XCell SureLock et XCell II
Applications :
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Mini XCell SureLock™
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits XCell II, XCell SureLock
Type Chambre de tampon inférieure
Quantité 1 Each
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.