Learn More
Invitrogen™ Couteau à gel
Code produit 10257402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10257402 1 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257402 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EI9010
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le mini-module de transfert Mini Blot XCell SureLock
Applications :
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
À utiliser avec (équipement) Universel
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Novex, XCell SureLock
Type Ouvre-cassette
Quantité 1 Each