Learn More
Invitrogen™ Tampon éponge pour transfert
Code produit 11554756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 pads
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11554756 8 pads 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11554756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EI9052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    54.65€ / 8 pièces
    Économisez 6.85€
    11% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le mini-module de transfert Mini Blot XCell SureLock
Applications :
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
À utiliser avec (équipement) Mini XCell SureLock™
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits XCell II
Type Tampon-éponge
Quantité 8 pads