Learn More
Invitrogen™ Cellule midi SureLock™
Code produit 10592723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10592723 1 Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10592723 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WR0100
Expédition estimée: 25-11-2026
Includes
Compartiment à tampons inférieurs XCell4 ; couvercle XCell4 avec câbles ; 2 jeux de tampons XCell4 ; réservoir tampon XCell4 ; digue anti-déplacement XCell4 ; ensemble XCell4 SureLock ; couteau à gel ; jeu de 2 adaptateurs d’alimentation (adaptateurs ZOOM)
Installation facile en trois étapes simples
La cellule midi XCell4 SureLock vous permet d’effectuer une électrophorèse verticale simultanée de manière rapide et facile de 1 – 4 gels midi sans fuites, qui assurent l’uniformité des performances. La cellule midi XCell4 SureLock est en plastique résistant, afin d’allonger sa durabilité, et dispose d’un couvercle spécialement conçu pour améliorer la sécurité de l’utilisateur.
  • Utilise une technologie brevetée pour faciliter l’électrophorèse et la rendre plus fiable
  • Conçue pour dissiper efficacement et uniformément la chaleur, afin de garantir des résultats haute résolution lorsque l’on utilise les gels midi Novex (8,7 x 13,3 cm)
Adaptable, efficace et simple d’utilisation
  • Montage et fonctionnement simples — un seul actionneur SureLock réalise l’étanchéité de tous les gels tout en permettant une insertion sans effort et un positionnement facile des gels pour le chargement des échantillons.
  • Permet d’analyser jusqu’à de quatre gels midi Novex à la fois, avec à peu près le même encombrement que la cellule Criterion™ (Bio-Rad) qui analyse seulement deux gels maximum
  • Accessoires de refroidissement externes inutiles : 25 % de tampon de charge de moins par gel que la cellule Criterion (340 ml contre 460 ml)
Fonctionnement de ce système
  • La cellule midi XCell4 SureLock se compose d’un compartiment à tampon inférieur, deux ensembles de tampons, un couvercle avec des câbles, une digue anti-déplacement et une digue de retenue du tampon.
  • L’électrophorèse des protéines sur les gels midi dans la cellule midi XCell4 SureLock s’effectue après assemblage de chaque ensemble de tampons avec deux gels midi ou d’un ensemble de tampons avec un gel midi et une digue de retenue du tampon
  • L’ensemble tampon / gel est inséré dans le compartiment à tampon inférieur à l’aide d’un mécanisme de verrouillage positif qui réalise l’étanchéité de l’ensemble gel / tampon et le maintient fermement en place, ce qui assure une électrophorèse sans fuites
  • L’ensemble tampon / gel crée des compartiments à tampon supérieurs distincts pour chaque gel et un compartiment à tampon inférieur commun à tous les gels
  • Le couvercle est placé sur la cellule midi et ne s’y engage que dans un sens
  • La cellule midi XCell4 SureLock évite le déplacement des gels grâce à une simple cale de tension du gel ; lorsque le levier de la cale est poussé vers l’avant en position de verrouillage, il exerce une force horizontale uniforme, provoquant l’arrimage de l’ensemble tampon / gel dans le compartiment inférieur à tampon
  • Grâce au mouvement de verrouillage positif de la cale de tension du gel, la migration sur gel se fait sans fuites et sans problèmes, à chaque fois
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage La cellule midi contient :
• 1 compartiment à tampons inférieur XCell4
• 1 couvercle XCell4 avec câbles
• 2 ensembles de tampons XCell4
• 1 réservoir à tampons XCell4
• 1 digue anti-déplacement XCell4
• 1 assemblage XCell4 Surelock
• 1 couteau à gel
• 1 jeu de 2 adaptateurs d’alimentation (adaptateurs ZOOM).
La température de fonctionnement est comprise entre 4°C et 40°C. L’applicateur de cellules midi XCell4 SureLock est garanti 1 an en respectant les conditions de conservation.
À utiliser avec (équipement) XCell4 SureLock™ Midi
Gel Compatibility Gels midi Novex™
Dimensions de gel Midi (8 cm x 13 cm)
Gamme de produits XCell SureLock
Type Système d’électrophorèse midi Midi-Cell
Quantité 1 Each
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 600 V.c.c