Learn More
Melford Novobiocine
Description
Le sel de novobiocine sodique est un antibiotique qui fait partie de la classe des antibiotiques courants et qui est principalement efficace contre les bactéries à Gram positif.
Les chercheurs peuvent incorporer du sel de sodium de novobiocine dans les milieux de culture pour permettre sélectivement la croissance de cellules ou d'organismes résistants à la novobiocine, généralement en raison de la présence de gènes de résistance spécifiques. Ce produit chimique a également trouvé des applications dans l'étude de la topologie, de la réplication et de la transcription de l'ADN chez les bactéries, ce qui le rend précieux en biologie moléculaire et en recherche génétique.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Novobiocin |
| CAS | 1476-53-5 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C31H35N2NaO11 |