Learn More
Melford Novobiocine
Product Code. 30018580
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30018580 25 g 25g
30018579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018580 Supplier Melford Supplier No. N3020025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le sel de sodium de la novobiocine est un antibiotique appartenant à la classe des coumarines et principalement efficace contre les bactéries Gram-positives.
Le sel de novobiocine sodique est un antibiotique qui fait partie de la classe des antibiotiques courants et qui est principalement efficace contre les bactéries à Gram positif.
Le sel de sodium de la novobiocine est un antibiotique appartenant à la classe des coumarines et principalement efficace contre les bactéries Gram-positives. En recherche microbiologique et en biologie moléculaire, le sel de sodium de la novobiocine est utilisé comme agent sélectif. Elle inhibe l'activité de l'ADN gyrase, une enzyme impliquée dans la réplication et la réparation de l'ADN chez les bactéries.
Les chercheurs peuvent incorporer du sel de sodium de novobiocine dans les milieux de culture pour permettre sélectivement la croissance de cellules ou d'organismes résistants à la novobiocine, généralement en raison de la présence de gènes de résistance spécifiques. Ce produit chimique a également trouvé des applications dans l'étude de la topologie, de la réplication et de la transcription de l'ADN chez les bactéries, ce qui le rend précieux en biologie moléculaire et en recherche génétique.
Specifications
Nom chimique ou matériau Novobiocin
CAS 1476-53-5
Quantité 25 g
Formule moléculaire C31H35N2NaO11