Description
Inhibe la synthèse de l’ADN en inhibant l’enzyme topoisomérase II. Le sel de sodium de la novobiocine MP Biomedicals est un antibiotique produit par Streptomyces nieveus. Il est actif contre les bactéries à gram-positif. Il s’agit également d’un inhibiteu
La novobiocine inhibe la synthèse de l’ADN en inhibant l’ADN gyrase bactérienne ciblant la sous-unité GyrB de l’enzyme impliquée dans la transduction énergétique. Elle agit comme un inhibiteur compétitif de la réaction des ATPases catalysée par GyrB 2. Les utilisations comprennent :
- La production d’ADN plasmide surenroulé positivement
- Inhibiteur de l’ADN gyrase bactérienne et de l’ADN topoisomérase eucaryote
- Inhibiteur de l’ADN polymérase dépendante de l’ARN des rétrovirus
- L’étude de l’inhibition des protéines de choc thermique
Spécification
Spécification
| Forme physique | Poudre |
| Absorbance | λ Max : 307 nm |
| Point de fusion | 220 °C |
| Coefficient d’extinction | E1 % = 600 (NaOH 0,1 M) |
| Puissance | ∼900 μg/mg |
| Quantité | 1 g |
| Rotation optique | −38,0° (2,5g/100 ml d’éthanol à 24 °C pour l’acide libre) |
| Informations sur la solubilité | Librement soluble dans l’eau (10 %, solution claire et incolore) |
| Nom IUPAC | sodium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-méthoxy-6,6-diméthyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-méthylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-méthyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-ide |
| Poids de la formule | 634.6 |
Sécurité et traitement
- Novobiocin Sodium Salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin Sodium Salt