Learn More
Sel de sodium de novobiocine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403619
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15403619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60928.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibiteur de la topoisomérase II
Topoisomerase II inhibitorNovobiocin sodium salt is effective an antistaphylococcal agent used in the treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). It is also used to inhibit the activity of retroviral RNA-dependent DNA polymerase as well as inhibitor of bacterial DNA gyrase and eukaryotic DNA topoisomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de novobiocine inhibiteur de la topoisomérase II est un agent antistaphylococcal utilisé dans le traitement contre les Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). Il est également utilisé pour inhiber l’activité de l’ADN polymérase dépendante de l’ARN rétroviral ainsi que comme inhibiteur de l’ADN gyrase bactérien et de l’ADN topoisomérase eucaryote.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 100 mg/ml. Également soluble dans l’éthanol ou DMSO soluble dans l’eau, l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1476-53-5
Formule moléculaire C31H35N2NaO11
Poids moléculaire (g/mol) 634.61
Numéro MDL MFCD00066541,MFCD00066541
Clé InChI AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 131673945
Nom IUPAC sodium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-méthoxy-6,6-diméthyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-méthylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-méthyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane-3-ide
SMILES [Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Novobiocin Sodium Salt
Type Novobiocin Sodium Salt
Forme physique Poudre
Point de fusion 215°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 5 g
Beilstein 3892910
Merck Index 14,6722
Informations sur la solubilité Soluble in water at 100mg/ml; Also soluble in ethanol or DMSOSoluble in water,ethanol,dimethyldulfoxide and methanol.
Poids de la formule 634.61