Learn More
Novobiocine sel de sodium, TRC
Code produit 30009873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009873 10 g 10g
30009797 5 g 5g
30009789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN88850010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1476-53-5
Formule moléculaire C31 H35 N2 O11 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 634.61
Synonyme Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-, monosodium salt (9CI), Novobiocin, monosodium salt (8CI), Novobiocin, sodium deriv. (6CI, 7CI), Albamycin, Albamycin (capsule), Albamycin sodium, Cathomycin sodium, Cathomycin sodium lyovac, Monosodium novobiocin, Novobiocin monosodium, Novobiocin sodium, Novobiocin sodium salt, NSC 2382, Sodium albamycin, Sodium novobiocin, Vulcamycin
Nom IUPAC sodium ; 7-[(2R,3R,4S,5R)-4-carbamoyloxy-3-hydroxy-5-méthoxy-6,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-méthylbut-2-ényl)benzoyle]amino]-8-méthyl-2-oxochromène-4-olate
SMILES [Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)[O-])OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Novobiocin sodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C31H36N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q;+1/p-1/t23-,25+,26-,29-;/m1./s1
Poids de la formule 634.2139
Pourcentage de pureté >95%