Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone transculide NOVOsil™
Code produit 11771983 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11771983 5 mm 1 pièce
11788705 3 mm -
11708715 4 mm 1 pièce
11896293 8 mm -
11783416 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11771983
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrant une bonne élasticité et adaptée aux charges mécaniques accrues en laboratoire. La tubulure en silicone translucide NOVOsil™ Fisherbrand™ est neutre, non toxique et livrée sans talc.
  • Autoclavables
  • Souplesse et flexibilité
  • Produit adapté aux pompes péristaltiques
  • Résistance à la moisissure, à l’eau, aux effets du rayonnement et de la lumière
  • Excellente compatibilité avec les solutions stériles
  • Les applications comprennent les produits pharmaceutiques et les biotechnologies
  • Non recommandé pour les acides dilués, alcalis, huiles et solvants concentrés
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
À utiliser avec (application) Idéale pour les travaux pharmaceutiques, les biotechnologies, les transferts de fluides stériles
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C