Learn More
Thermo Scientific™ Solution détergente NP-40 Surfact-Amps™
Code produit 13434269 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
500 ml
6 x 10 mL
Conditionnement:
500mL
50mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13434269 50 ml 50mL
11596671 6 x 10 mL 6 pièces
13444269 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13434269 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    186.65€ / 50mL
    Économisez 27.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de détergent NP-40 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent NP-40 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 %.
Cette solution de détergent NP-40 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le NP-40 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de surfactant sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
NP-40 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Exceptionnellement pure – moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 617
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 149
  • Poids moléculaire micellaire : 90 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,29 mM (0,0179 %, p/v)
  • Point de trouble : 80°C
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver entre 20°C et 25°C
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps
Type de réactif Solution détergente
Quantité 50 ml
Format HDPE Bottle
compliance-icons
Identifiant produit
  • NP-40 surfact-AMPS detergent solution, 10%, 50ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nonidet P-40