Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse NP-40
Code produit 15403489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15403489 500 ml 500mL
15493479 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15403489 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60766.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    91.65€ / 500mL
    Économisez 10.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon de lyse cellulaire NP40 convient à la préparation des extraits cellulaires à analyser par immunoessai des billes d’anticorps (Luminex), ELISA et transfert Western. Il peut également être utilisé comme tampon de lavage pour les réactions d’immunoprécipitation.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Ce tampon contient : 50 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM de NaCl, 1 % de NP-40 et 5 mM d’EDTA. Pour l’utiliser, incubez les cellules dans 5 volumes de tampon sur la glace pendant 10-30 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Contenu et stockage À conserver au froid
Format Liquide
Quantité 500 ml