Learn More
Tampon de lyse NP-40 (2X), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Liquide |
| Quantité | 125 ml |