Learn More
Tampon de lyse NP-40 (2X), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425109 250 ml 250mL
15415109 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62805.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 2X
Contenu et stockage Température ambiante
Format Liquide
Quantité 250 ml