Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse NP-40 avec glycérol (2X)
Code produit 15432969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432969 250 ml 250mL
15422969 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432969 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J60143.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 2X
Contenu et stockage À conserver au froid
Format Liquide visqueux
Quantité 250 ml