missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NS 1738, MedChemExpress

Code produit 16475756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475756 100 mg
16491237 50 mg
16477727 5 mg
16464998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16475756 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12151

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).

NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).

Spécification

Nom chimique ou matériau NS 1738
CAS 501684-93-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H9Cl2F3N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme NSC 213859
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.88 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Cl)NC2=CC(Cl)=CC=C2O
Poids moléculaire (g/mol) 365.13
Poids de la formule 365.13
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.