Learn More
NS 1738, MedChemExpress
Code produit 16491237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491237 50 mg
16477727 5 mg
16475756 100 mg
16464998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491237 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12151
MedChemExpress NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).
NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).
Spécification
Nom chimique ou matériau NS 1738
CAS 501684-93-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H9Cl2F3N2O2
Quantité 50 mg
Synonyme NSC 213859
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.88 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Cl)NC2=CC(Cl)=CC=C2O
Poids moléculaire (g/mol) 365.13
Poids de la formule 365.13
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation