Learn More
NSC 379317, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-[((Carboxymethyl)imino)diethylene]di-(2,6-morpholinedione) |
| CAS | 23911-26-4 |
| Formule moléculaire | C14H19N3O8 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N,N-Bis[2-(2,6-dioxo-4-morpholinyl)ethyl]glycine, 1,5-Bis(2,6-dioxomorpholino)-3-azapentane-3-acetic Acid, 2-[Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]amino]acetic Acid, Cyclic DTPA Anhydride, DTPA Anhydride, DTPA Ayclic Anhydride, DTPA Dianhydride, DTPAA, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic Acid N,N''-Dianhydride, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentacetic Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Acid Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Bisanhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Dianhydride, NSC 379317 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2 |
| Nom IUPAC | 2-[bis[2-(2,6-dioxomorpholine-4-yl)éthyl]amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 357.32 |
| Poids de la formule | 357.1172 |