Learn More
NSC 379317, TRC
Code produit 30416035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN9002951G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-[((Carboxymethyl)imino)diethylene]di-(2,6-morpholinedione)
CAS 23911-26-4
Formule moléculaire C14H19N3O8
Quantité 1 g
Synonyme N,N-Bis[2-(2,6-dioxo-4-morpholinyl)ethyl]glycine, 1,5-Bis(2,6-dioxomorpholino)-3-azapentane-3-acetic Acid, 2-[Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]amino]acetic Acid, Cyclic DTPA Anhydride, DTPA Anhydride, DTPA Ayclic Anhydride, DTPA Dianhydride, DTPAA, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic Acid N,N''-Dianhydride, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentacetic Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Acid Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Bisanhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Dianhydride, NSC 379317
Formule InChI InChI=1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
Nom IUPAC 2-[bis[2-(2,6-dioxomorpholine-4-yl)éthyl]amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 357.32
Poids de la formule 357.1172