Learn More
NSC 42834, MedChemExpress
Description
NSC 42834 (JAK2 Inhibitor V), a novel specific inhibitor of Jak2, inhibits Jak2-V617F and Jak2-WT autophosphorylation in a dose-dependent manner but was not cytotoxic to cells at concentrations that inhibited kinase activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NSC 42834 |
| Forme physique | Oil |
| CAS | 195371-52-9 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H24N2O |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | JAK2 Inhibitor V Z3 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.32 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (290.32 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |