Learn More
NSC 601980, MedChemExpress
Description
NSC601980 shows antitumor activity in the yeast screening experiment, which can inhibit cell proliferation in the COLO 205 and HT29 with Log GI 50 of -6.6 and -6.9 respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NSC 601980 |
| CAS | 2070018-27-6 |
| Couleur | Red |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H12N4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (100.69 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1/N=N/C3=CC=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.28 |
| Poids de la formule | 248.28 |
| Afficher plus |