Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
Code produit 15427919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427919 10 mg 10mg
15417919 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427919 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66520.MA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 383907-43-5 | C15H16ClN3O3, C15H16ClN3O3 | 321.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 383907-43-5
Formule moléculaire C15H16ClN3O3
Synonyme 6-Chloro-7-(2-morpholine-4-yl-éthylamino)quinoline-5,8-dione ; Inhibiteur de phosphatase II Cdc25
Spécification
Quantité 10 mg
Description Red
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Poids de la formule 321,76g/mol
Sensibilité Light Sensitive
Forme Solide cristallin