Learn More
NSC16168, MedChemExpress
Code produit 16479676
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479676 50 mg
16454416 100 mg
16445857 5 mg
16413128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16479676 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100690
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau NSC16168
CAS 6837-93-0
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15NO9S3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 473.5
Poids de la formule 473.5
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death